Documentos Principais
24696-U
Supelco
Battery for model 1064 air sampler
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
aplicação(ões)
industrial hygiene
compatibilidade
for use with 1064 air sampler
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)