Documentos
24644
Supelco
Battery charger
for use with Model 1062 & 1063 Bag Samplers, AC/DC input 110 V AC
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
técnica(s)
whole air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Model 1062 & 1063 Bag Samplers
Descrição geral
Battery charger is a 110V AC charger used as accessories with a DC battery in a 10-liter vacuum bag sampler.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)