Documentos
24417
SGE Syringes for Agilent/HP 7673 and 7683 Autosampler, Removable Needle
volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L 42 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamanho da agulha
26 ga
descrição
10R-HP-0.47
color (dark orange)
Características
needle type R (removable needle)
syringe type Standard syringe, removable needle
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 002805
agulha C
42 mm
volume
10 μL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)