This column was tested for the suitable with GS not MS. The suitability with MS will have to be validated by the end-user.
24304INT
beta-DEX™ 120 Intuvo Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm, for use with Agilent Intuvo GC
Sinônimo(s):
β-DEX™ 120
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
descrição
GC capillary column
df
0.25 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
non-bonded; 20% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% phenyl/65% dimethylsiloxane) phase
tipo de coluna
capillary chiral
compatibilidade
for use with Agilent Intuvo GC
técnica de separação
chiral
Descrição geral
Resistência química/física
- 30 °C to 230 °C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Is it a MS compatible column ? Thanks a lot for your support.
1 answer-