24251INT
SPB®-624 Intuvo Capillary GC Column
column L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.80 μm, for use with Agilent Intuvo GC
Sinônimo(s):
SPB®-624 Capillary GC Column
About This Item
Materiais
fused silica
df
1.80 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
coluna C × D.I.
60 m × 0.32 mm
aplicação(ões)
pharmaceutical
tipo de coluna
capillary intermediate polar
compatibilidade
for use with Agilent Intuvo GC
Descrição geral
USP Code: This column meets USP G43 requirements.
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)