Documentos Principais
24048INT
Supelco
SPB®-5 Intuvo Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
Sinônimo(s):
SPB®-5 Intuvo Capillary GC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
Materiais
fused silica column
df
0.25 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.32 mm
tipo de coluna
capillary non-polar
compatibilidade
for use with Agilent Intuvo GC
Informações legais
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)