24023INT
SP®-2340 Intuvo Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm, for use with Agilent Intuvo GC
Sinônimo(s):
SP®-2340 Capillary GC Column
About This Item
Materiais
fused silica
df
0.20 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
60 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
tipo de coluna
capillary highly polar
compatibilidade
for use with Agilent Intuvo GC
Descrição geral
USP Code: This column meets USP G5 requirements.
Phase:
- Non-bonded
- Poly(biscyanopropyl siloxane)
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)