23992
Molecular Sieve 5A Moisture Trap
volume 750 cc, 1/2 in. fitting
Sinônimo(s):
BIG MOISTURE TRAP, 0.75 LITER, 1/2IN FITTINGS
About This Item
Produtos recomendados
volume
750 cc
conector
1/2 in. fitting
Descrição geral
Dimensions:
- 200 cc Trap: 26 1/4 in. (67 cm) long × 1 in. (2.5 cm) diameter
- 750 cc Trap: 18 in. (45.7 cm) long × 2 3/8 in. (6 cm) diameter
- S-Trap: 7 1/2 in. (19 cm) long x 5 9/16 in. (14.1 cm) wide x 1/2 in. (13 mm) diameter [total bed length: 19 3/4 in. (50.2 cm); the extended bed length ensures prolonged contact between the gas and the adsorbent and provides greater working capacity]
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)