Documentos Principais
23805
Supelco
Capillary Column Butt Connector Nut
1/16 in. male hexagonal wrenchtight
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
embalagem
pkg of 4 ea
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
conector
1/16 in. male hexagonal wrenchtight
Descrição geral
Replacement nut for the Capillary Column Butt Connector.
Outras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)