Documentos Principais
23378
Supelco
Borosilicate Glass Fiber Filter
A/E Glass Fiber, pore size 1 μm, O.D. 37 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
Materiais
circles
glass
Agency
ASTM® D4600
NIOSH 5001,5006,5008,5012,5014,5016,5026,5027,5502,5504
OSHA 31,58
descrição
Gelman A/E (binder free)
embalagem
pkg of 500 ea
D.E.
37 mm
tamanho de poro
1 μm
1 μm
aplicação(ões)
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
Borosilicate glass fiber filters are recommended by the US EPA for high volume air sampling to collect atmospheric particles and aerosols since they are binding free agent.
Outras notas
Pads not included.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)