22666
Swagelok® Bulkhead Union
Swagelok® 200-61, stainless steel, 1/8 in.
Sinônimo(s):
Swagelok® SS-200-61,SS BULKHEADUNION 1/8" EA.
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
descrição
bulkhead design yes
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Swagelok® 200-61
conector
1/8 in.
compatibilidade
for use with 1/8 in. tubing
Descrição geral
Nuts and ferrules included.
Aplicação
Swagelok® Bulkhead union may be used in constructing a solid-phase microextraction (SPME) fibre sampling port by placing the septum on the outer nut.
Informações legais
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Journal of chromatography. A, 1161(1-2), 113-120 (2007-07-06)
Biogenic terpenes play important roles in ecosystem functioning and atmospheric chemistry. Some of these compounds are semi-volatile and highly reactive, such as sesquiterpenes and oxygenated terpenes, and are thus difficult to quantify using traditional air sampling and analysis methods. We