Documentos Principais
22553
Supelco
Vinyl chloride in nitrogen
10 ppm, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Formulário
gas
embalagem
cylinder of 14 L
fabricante/nome comercial
Scott Gas T71-14
disponibilidade
not available in Canada, EU
concentração
10 ppm
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Características e benefícios
  • Vinyl chloride in nitrogen, 10 ppm is a two component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors, and testing of in situ industrial stack analyzers.
  • A certificate of analysis is included.
  • Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
  • Portable, convenient, and easy to use.
  • Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
  • NIST traceable.
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)