22512
Supeltex M-2B Capillary Ferrule, Long Design
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 10 ea
D.I.
0.8 mm
compatibilidade
0.53 mm Column I.D.
Descrição geral
Material Composition: DuPont VESPEL SP-211 (75% polyimide, 15% graphite, 10% PTFE)
Maximum Temperature: 350 °C
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)