Documentos Principais
22434
Mirror with Rotating Head
chrome-plated handle, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
Materiais
chrome-plated handle
embalagem
pkg of 1 ea
Descrição geral
Ideal for examining inside of injection and detector fittings for ferrule or column fragments. Rotating head allows wide range of movement.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)