Documentos Principais
20984
Supelco
Tenax® TA
stainless steel TD tube, O.D. × I.D. × L 1/2 in. × 12 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
Materiais
stainless steel TD tube
Agency
EPA TO-1,IP-1B
descrição
Sealed with Glass Storage Container
Características
preconditioned
embalagem
pkg of 1 ea
D.E. × D.I. × C
1/2 in. × 12 mm × 7 in.
Matriz
Tenax TA porous polymer
aplicação(ões)
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with Tekmar® AEROTrap 6000 models
Informações legais
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)