2051301
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
C × D.E. × D.I.
78.5 mm × 6.5 mm × 2.0 mm
Descrição geral
- Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
- Fits Finnigan (9001GCQ)
- Fits Varian (CP-1177 Injector)
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)