2051001
Inlet Liner, Split Type, Cup Design (unpacked)
pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
Inlet Liner, Split with cup, nonpacked
About This Item
embalagem
pkg of 1 ea
C × D.E. × D.I.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Descrição geral
- Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
- Fits Finnigan (9001GCQ)
- Fits Varian (CP-1177 Injector)
Aplicação
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCActive Filters