Documentos Principais
2049801
Supelco
Inlet liner, split with cup (unpacked) for Varian® 1075/1077 injector
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiais
glass
descrição
Inlet Liner, Split with cup, for Varian
Inlet liner
cup yes unpacked
Características
deactivation high temperature silanization
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Varian 01-900109-02 (OEM)
C × D.E. × D.I.
72 mm × 6.3 mm × 4 mm
revestimento L × D.E.
72 mm × 6.3 mm
compatibilidade
configured for
for use with Varian 1075/1077 Injectors
for use with Varian
technique used for High & low MW analytes
Informações legais
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)