Documentos Principais
20448
Ratchet wrench
wrench size 9/16 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
tamanho da chave
9/16 in.
compatibilidade
for use with Swagelok 1/4 in. fittings
Descrição geral
Gets into tight places. Jaws open to slip around the nut, then close. Convenient to use in a small chromatograph oven or other confined places. 7/16in. wrench is for 1/8in. Swagelok® fittings, 9/16in. wrench is for 1/4in. Swagelok® fittings.
Informações legais
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)