Documentos Principais
20384
Supelco
Lã de vidro
Non-Treated, pkg of 50 g
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 50 g
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Descrição geral
Tampões de lã são comumente usados em revestimentos da entrada de GC para melhorar a vaporização da amostra e/ou impedir a entrada de materiais não voláteis na coluna. Eles também podem ser usados em colunas para GC empacotadas, tubos de dessorção de solventes e filtros de purga (“purge traps”) para reter leitos adsorventes.
Glass wool is made up of short glass fibres and is non-flammable in nature. It is widely considered as a thermal insulation material in ships, automobiles, air conditioning ducts and water supply pipes. Furthermore, it is suitable as noise absorbing material in concert halls, studios and movie theatres. Above all that it is non carcinogenic to humans.[1]
Aplicação
Glass wool column maybe used for the separation of lymphocytes in human blood.[2]
Outras notas
Non-Treated for special application where the user deactivates based on their intended analytes
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18, 439-444 (2012)
Separation of Lymphocytes in Human Blood by Means of Glass Wool Column.
Johnson TM and Garvin JE.
Exp. Biol. Med, 102 (2), 333-335 (1959)