Documentos
20352
Septum Puller
hook design
About This Item
Código UNSPSC:
47131900
embalagem
pkg of 1 ea
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
Comprimento
4 in.
Descrição geral
The hook septum puller is great for removing soft silicone septa from injection ports, and graphite ferrules from columns nuts. It has dozens of other uses around the lab.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)