20124
Chromosorb® W
AW, 80-100 mesh particle size, bottle of 100 g
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
embalagem
bottle of 100 g
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
área da superfície
1.0-3.5 m2/g
tamanho de partícula
80-100 mesh
densidade
0.21-0.27 g/mL at 25 °C
0.18 g/cm3 (loose weight)(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente