Documentos Principais
20048
Supelco
ORBO 601 Amberlite XAD®-8 (16/50), 100 mg (single adsorbent)
W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
47131900
Materiais
W,W separators
Agency
OSHA 28
composição
Bed A, 100 mg (single-bed sorbent tube)
embalagem
pkg of 50 ea
fabricante/nome comercial
ORBO 601
D.E. × C
6 mm × 75 mm
Matriz
XAD-8
tamanho de partícula
16-50 mesh
aplicação(ões)
environmental
industrial hygiene
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)