13832
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase none, matrix 60/80 Molecular Sieve 5A support, L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Materiais
stainless steel column
fabricante/nome comercial
Agilent
Parâmetros
0-400 °C temperature (isothermal or programmed)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
10.0 ft (3.0 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
60/80 Molecular Sieve 5A support
Grupo ativo da matriz
none phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with Agilent Configuration A
Descrição geral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)