Documentos Principais
13660
Supelco
Silica without Fluorescence
Grade 653XWP
About This Item
Número MDL:
ID de substância PubChem:
grau
Grade 653XWP
high-purity grade (Davisil Grade 653XWP)
embalagem
jar of 100 g
fabricante/nome comercial
Davisil® 653XWP
tamanho de partícula
230-400 mesh
35-70 μm
tamanho de poro
1.1-1.2 cm3/g pore volume
300 Å pore size
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
chave InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)