Formulário
beads
reticulação
<10 % cross-linked
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
quaternary amine
tamanho de partícula
525-625 μm
capacidade
1.4 meq/mL
técnica de separação
anion exchange
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?