13041-U
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 10% UCW-98, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 1.7 ft (0.52 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Materiais
stainless steel column
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
1.7 ft (0.52 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
80/100 Chromosorb P AW support
Grupo ativo da matriz
10% UCW-98 phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with Agilent Configuration A
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)