13035-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 20% OV-101, matrix 80/100 Chromosorb W HP support, L × O.D. × I.D. 4.0 ft (1.2 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel column
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
4.0 ft (1.2 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
matriz
80/100 Chromosorb W HP support
Grupo ativo da matriz
20% OV-101 phase
compatibilidade
for use with Agilent Configuration A
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)