13021-U
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase none, matrix 80/100 HayeSep N support, L × O.D. × I.D. 20.0 ft (6.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Materiais
stainless steel column
fabricante/nome comercial
Agilent
Parâmetros
0-165 °C temperature (isothermal or programmed)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
20.0 ft (6.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
80/100 HayeSep N support
Grupo ativo da matriz
none phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with Agilent Configuration A
Descrição geral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)