12087-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 5% Carbowax 20M, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 3.0 ft (0.91 m) × 1/16 in. × 1.25 mm, Preconditioned
About This Item
Materiais
stainless steel column
Parâmetros
0-225 °C temperature (isothermal or programmed)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
3.0 ft (0.91 m) × 1/16 in. × 1.25 mm, Preconditioned
Matriz
60/80 Carbopack B support
Grupo ativo da matriz
5% Carbowax 20M phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with General Configuration
Outras notas
This column is preconditioned.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)