11101AST
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 1 mm, HPLC Guard Column
About This Item
Nome do produto
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral HPLC Guard Column, Column, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 1 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L88
descrição
HPLC guard column
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
2 cm × 1 mm
Matriz
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
vancomycin phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
Faixa de pH operacional
3.5-7.0
técnica de separação
chiral
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)