Documentos Principais
10341
Supelco
Amberlite IRN150 hydrogen and hydroxide form
hydrogen and hydroxide form, matrix styrene/divinylbenzene (gel), 22-26 mesh
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
descrição
cross-linkage 8%
Formulário
beads
embalagem
bucket of 500 g
Parâmetros
60 °C max. temp.
umidade
49-55% (cation)
54-60% (anion)
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
styrene/divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
mixed mode
tamanho de partícula
22-26 mesh
580-680 μm (anion exchanger)
600-700 μm (cation exchanger)
pH operacional
0-14
capacidade
1.2 meq/g by dry weight(anion)
1.9 meq/g by dry weight(cation)
técnica de separação
mixed mode
Descrição geral
Amberlite IRN150 is a strong base anion and cation exchange mixed bed resin.
Mixed bed resin for primary water chemistry control in once-through systems. Useful in industrial water treatment where as-supplied resin must have absolute minimum of ionic and non-ionic contamination.
Aplicação
Amberlite IRN150 was used to determine the particle size distribution using photo correlation spectroscopy.
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Study on the Correlation between Lateral Diffusion Effect and Effective Charge in Neutral Liposomes
Galera-Cortes, Elisa, et al.
Langmuir, 26, 2665-2670 (2009)
Comparison of strongly basic anion exchange resins applicability for the removal of palladium (II) ions from acidic solutions
Wolowicz, A., and Z. Hubicki
Chemical Engineering Journal, 171, 206-215 (2011)