01344
Dodemorph
reference material
Sinônimo(s):
4-Cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholine
About This Item
Produtos recomendados
grau
reference material
descrição
mixture of isomers (~60% cis and ~40% trans)
Ensaio
≥98.0% (sum of isomers, GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1CN(CC(C)O1)C2CCCCCCCCCCC2
InChI
1S/C18H35NO/c1-16-14-19(15-17(2)20-16)18-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-18/h16-18H,3-15H2,1-2H3
chave InChI
JMXKCYUTURMERF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)