ZRB2999
Anti-Properdin/CFP Antibody, clone 1K9 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Complement factor P
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1K9, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 51.28 kDa
observed mol wt ~51 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
rat, human
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... CFP(5199)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in rat serum.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Properdin protein in rat serum.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Properdin/CFP in human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Properdin/CFP in human tonsil tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Properdin/CFP peptide with at least ten thousand-fold (10,000X) higher than with non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)