ZRB2870
Anti-iRhom2/RHBDF2 Antibody, clone 1F17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Rhomboid 5 homolog 2, Rhomboid family member 2, Rhomboid veinlet-like protein 5, Rhomboid veinlet-like protein 6, iRhom2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F17, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 96.69 kDa
observed mol wt ~97 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
sequência de epítopo
N-terminal cytoplasmic domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... RHBDF2(79651)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HaCaT cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected iRhom2/RHBDF2 in HaCaT cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected iRhom2/RHBDF2 in A549 cell lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected iRhom2/RHBDF2 in A549 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected iRhom2/RHBDF2 in human kidney and human small intestine tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2