ZRB2831
Anti-GCLC Antibody, clone 2H13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
EC:6.3.2.2, GCS heavy chain, GLCL, GLCLC, Gamma-ECS, Gamma-glutamylcysteine synthetase, Glutamate--cysteine ligase catalytic subunit
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2H13, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 73 kDa
observed mol wt ~70 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
rat, human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... GCLC(2729)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in A549 cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected GCLC protein in A549 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000-10,000 dilution from a representative lot detected GCLC in HepG2, NIH/3T3, and C6 cell lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound GCLC peptide with at least ten thousand-fold (10,000X) higher than with non-specific control peptide.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GCLC in human kidney tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected GCLC in A-431 and A549 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2