ZRB2598
Anti-BTK Antibody, clone 1F5 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
ATK, Agammaglobulinemia tyrosine kinase, B-cell progenitor kinase, BPK, Bruton tyrosine kinase, EC:2.7.10.2, Tyrosine-protein kinase BTK
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F5, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 76.28 kDa
observed mol wt ~78 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
feline, monkey, bovine, porcine, canine, mouse
embalagem
antibody small pack of 25
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Internal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... BTK(695)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with His-tagged, full-length, recombinant, Human BTK.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected His-tagged, full-length, recombinant, Human BTK.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected BTK in lysates from Ramos cells and Rat spleen tissue.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected BTK in Ramos cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound BTK peptide with a KD of 2.9 x 10-7 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: Serial dilutions from a representative lot detected His-tagged, full-length, recombinant, Human BTK in ELISA.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1