ZRB2393
Anti-p-eIF4G1 (Ser1108) Antibody, clone 4G7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1, eIF-4-gamma 1, eIF-4G 1, eIF-4G1, p220
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
recombinant monoclonal
descrição
clone 4G7
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 175 kDa
observed mol wt ~240 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... EIF4G1(1981)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected phospho-eIF4G1 (Ser1108) in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-eIF4G1 (Ser1108) in lysate from Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-eIF4G1 (Ser1108) in PC12 cells treated with NGF.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in a lysate from PC12 cells treated with NGF was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)