ZRB2334
Anti-DYNLL1/PIN Antibody, clone 4B19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
8 kDa dynein light chain, DLC8, Dynein light chain 1, cytoplasmic, Dynein light chain LC8-type 1, PIN, Protein inhibitor of neuronal nitric oxide synthase
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B19, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 10.37 kDa
observed mol wt ~24 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... DYNLL1(8655)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with His/ABP-tagged recombinant fragment of Human DYNLL1.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected His/ABP-tagged recombinant fragment of Human DYNLL1.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected DYNLL1/PIN in Human liver tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected DYNLL1/PIN in MCF-7 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant fragment of DYNLL1/PIN with a KD of 2.8 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1