ZRB2318
Anti-p-LATS1 (Thr1079) Antibody, clone 2D2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
EC:2.7.11.1, Large tumor suppressor homolog 1, Serine/threonine-protein kinase LATS1, WARTS protein kinase (h-warts)
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2D2, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 126.87 kDa
observed mol wt ~150 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat, mouse
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgGκ
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... LATS1(9113)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HeLa cells treated with Calyculin/Okadaic Acid cells.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected LATS1 phosphorylated on Threonine 1079 in lysate from overnight serum starved HeLa cells treated for 30 minutes with Calyculin A (50 nM) and Okadaic Acid (500 nM).
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,00 dilution from a representative lot detected p-LATS1(Thr1079) in HeLa cells treated with Calyculin A (100 nM for 30 minutes).
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in lysate from overnight serum starved HeLa cells treated for 30 minutes with Calyculin A (50 nM) and Okadaic Acid (500 nM) was prevented by pre-blocking of a representative lot with the immunogen phospho-peptide, but not the corresponding non-phospho peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)