ZRB2183
Anti-SUCNR1/GPR91 Antibody, clone 1N21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Anti-CD11a Antibody, clone 2J15 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, G-protein coupled receptor 91, P2Y purinoceptor 1-like, Succinate receptor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1N21, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 38.7 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
porcine, human
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... SUCNR1(56670)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in Human breast cancer tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected SUCNR1/GRP91 in Human breast cancer tissue sections.
Tested Applications
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SUCNR1/GPR91 peptide with a KD of 3.5 x 10^-8 in an affinity binding assay.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SUCNR1/GPR91 in human adipose tissue lysates.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected SUCNR1/GPR91 in SUCNR1 and GST Proteins.
Immunofluorescence Analysis: A 1:5,000 dilution from a representative lot detected SUCNR1/GPR91 in Human liver and porcine kidney tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)