ZRB2085
Anti-SLC13A5 Antibody, clone 1D4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Na(+)/citrate cotransporter, NaCT, Sodium-coupled citrate transporter, Sodium-dependent citrate transporter, Solute carrier family 13 member 5
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D4, recombinant monoclonal
descrição
1D4 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 63.06 kDa
observed mol wt ~48 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... SLC13A5(284111)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Mouse liver tissue lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected SLC13A5 in Mouse liver tissue lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected SLC13A5 in Human liver tissue lysates and His/ABP-tagged recombinant fragment of Human SLC13A5.
ELISA Analysis: A serial of dilutions from a representative lot detected recombinant Human SLC13A5.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SLC13A5 in HepG2 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SLC13A5 in Human liver tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SLC13A5 peptide with a KD of 1.5 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)