ZRB1944
Anti-TIMP-1 Antibody, clone 1H19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Metalloproteinase inhibitor 1;Erythroid-potentiating activity;EPA;Fibroblast collagenase inhibitor;Collagenase inhibitor;Tissue inhibitor of metalloproteinases 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H19, recombinant monoclonal
descrição
1H19 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 23.17 kDa
observed mol wt ~31 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TIMP1(7076)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in MDA-MB-231 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TIMP-1 in MDA-MB-231 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TIMP-1 in HeLa cell lysate.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound TIMP1 peptide with a KD of 1.2 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TIMP-1 in human prostate tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Western Blotting in MDA-MB-231 cell lysate
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected TIMP-1 in MDA-MB-231 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)