ZRB1920
Anti-Nanog Antibody, clone 4D17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Homeobox protein NANOG;ES cell-associated protein 4;Early embryo specific expression NK-type homeobox protein;Homeobox transcription factor Nanog
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4D17, recombinant monoclonal
descrição
4D17 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 31.86 kDa
observed mol wt ~37 and 32 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal half
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Nanog(71950)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in E14-TG2a cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Nanog in E14-TG2a cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Nanog in Mouse embryonic stem cell lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Nanog in mouse testis tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Nanog in E14-TG2a cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1