ZRB1672
Anti-S100-A8 Antibody, clone 1F16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Leukocyte L1 complex light chain, MRP-8, S100 calcium-binding protein A8, p8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1F16, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 10.84 kDa
observed mol wt ~10 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... S100A8(6279)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected S100-A8 in lysate from peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected S100-A8 in THP-1 and HL-60 cell lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound S100-A8 peptide with a KD of 5.7 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected S100-A8 in human spleen tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected S100-A8 in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1