ZRB1538
Anti-MLL2 Antibody, clone 3L17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Histone-lysine N-methyltransferase 2D;EC 2.1.1.43;ALL1-related protein;Lysine N-methyltransferase 2D;Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3L17, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 593.39 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine, mouse, zebrafish, feline, horse, canine, monkey
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KMT2D(8085)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human placenta tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected MLL2 in human placenta tissue sections.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected MLL2 in U2OS cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound MLL2 C-terminal peptide with a KD of 3.8 x 10-8 in an affinity binding assay.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MLL2 in MOLM13 and HEK293 cell lysates. (Courtesy of Dr Shu-Ping Wang, Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica, Taiwan).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1