Z757829
Sartorius filter pipette tips
volume range 50-1200 μL, sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Sinônimo(s):
filter pipette tips, pipetting tips, pipettor tips
Selecione um tamanho
R$ 2.192,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.192,00
Produtos recomendados
Materiais
colorless
colorless tip
polypropylene (Virgin)
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
filter
embalagem
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
fabricante/nome comercial
Sartorius 791211F
volume máximo
1.2 mL
faixa de volume
50-1200 μL
volume
50—1250 μL
tipo de ligação
low binding surface
Descrição geral
These tips have more space between the sample and the filter than conventional filter tips so you do not need to worry about the sample touching the filter whatever the pipetting technique or type of liquid.
Benefits:
- Pipette foaming liquids like buffers and proteins
- Pipette solvents
- Reverse pipetting
- Multiple dispensing functions of electronic pipettes
Outras notas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)