Z757551
Sartorius eLINE® single channel electronic pipettor
volume 50-1000 μL, without adapter
Sinônimo(s):
Biohit pipettes, electronic pipettes, pipettor
About This Item
entrada CA/CC
100 V / 240 V AC, European 2-pin plug (flat 2-pin)
100 V / 240 V AC, UK plug (3 pin)
100 V / 240 V AC, US 2-pin plug
Características
CE compliant
CSA approved: no
electronic
single-channel
fabricante/nome comercial
Sartorius 730080
volume
50-1000 μL
Descrição geral
The eLINE modes including:
- Forward Pipetting with Optional Cycle
- Reverse Pipetting
- Manual Pipetting
- Post Delivery Mixing
- Multi-Dispensing
- Multi-Aspirating
- Automated Multi-Dispensing
- Sequential-Dispensing
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)