Z744276
Wilmad® Suprasil® VT Dewar Inserts for Bruker®
O.D. 10.5 mm , lower, L 242 mm , upper, L 72 mm , lower
Sinônimo(s):
EPR cryo dewar, EPR dewar
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.15
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad WG-821-FL-Q
Comprimento
242 mm , upper
72 mm , lower
D.E.
10.5 mm , lower
Descrição geral
Bruker style Variable Temperature Dewar Inserts are not silvered, and do not offer a dimple to support the sample tube. Maximum working temperature is 600 K.Dimension A: 242mm, Dimension B: 72mm, Dimension C: O.D. = 10.5mm, Dimension D: I.D. = 10.5mm
Aplicação
EPR
Características e benefícios
Maximum working temperature is 600 K
Informações legais
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)