Documentos Principais
Z744249
Wilmad® 50 ml Suprasil® Small Volume Liquid Nitrogen Dewar
for Bruker®, O.D. 10 mm, pack of 1 ea
Sinônimo(s):
EPR cryo dewar, EPR dewar
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.15
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Wilmad WG-816-B-Q
D.E.
10 mm
Descrição geral
Dewar Flasks provide a convenient alternative to Variable Temperature systems for studies at 77 K, and are silvered around the reservoir.
Informações legais
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)